O0101000
Octyldodecanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
octyldodecanol
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
InChI key
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
370.4 °F - open cup
flash_point_c
188 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)