NIST893
Stainless Steel
NIST® SRM® 893, (SAE 405)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 893_cert
SRM 893_SDS
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Lead (Pb), Niobium (Nb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Titanium (Ti), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)