NIST3168A
Zinc (Zn) standard solution
NIST® SRM® 3168a
Sinónimos:
Zinc Calibration Solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Descripción general
SRM 3168A_cert
SRM 3168A_SDS
Características y beneficios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values, obtained through two methods:
- The gravimetric preparation method using high-purity zinc metal, assayed by NIST.
- Analysis conducted by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- The certified value can be traced metrologically to the mass fraction′s derived SI unit, which is milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Otras notas
Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)