NIST53E
Lead-base bearing metal (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 53e
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 53E_cert
SRM 53E_SDS
Otras notas
Antimony (Sb), Tin (Sn), Copper (Cu), Bismuth (Bi), Arsenic (As), Nickel (Ni), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)