Documentos clave
Z247731
Coors high-alumina crucible cover
diam. 48 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 65611
Diámetro
48 mm
Descripción general
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247634
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)