NIST3121
Gold (Au) standard solution
NIST® SRM® 3121
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3121_cert
SRM 3121_SDS
Otras notas
Gold (Au)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)