NIST3129A
Lithium (Li) standard solution
NIST® SRM® 3129a
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3129A_cert
SRM 3129A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- NIST certified value of Lithiumis metrologically traceable to the SI unit for mass fraction and expressed asmilligrams per gram and determined using gravimetric preparation usinghigh-purity lithium carbonate and inductively coupled plasma optical emissionspectrometry (ICP-OES).
- Expiration details, safety, storage, and useare provided on the NIST certificate.
Otras notas
Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)