Documentos clave
NIST1411
Soft borosilicate glass
NIST® SRM® 1411
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of set (10)
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Boron trioxide (B2O3), Sodium oxide (Na2O), Aluminium dioxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Strontium oxide (SrO), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)