Merck
643262
Gold coated silicon wafer
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å, 99.99% (Ti)
Sinónimos:
gold coated silicon, gold coated wafer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Au
Peso molecular:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
diam. × thickness
4 in. × 500 μm
layer thickness
1000 Å
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the silicon wafer.
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is highly crystalline, with <111> orientation gold and <100> orientation silicon wafer is used. Titanium is used as an adhesion layer to bind gold to the silicon wafer.
Our gold-coated silicon wafers use electron-beam lithography to form amorphous layers (50Å of titanium followed by 1000Å of gold) on top of the silicon wafer.
Application
Gold coated silicon wafers may be used in soft lithography for micro and nanoscale patterning.
Packaging
Packaging 1 set in single wafer shipper
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)