I0020000
Ibuprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ibuprofen
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)