375160
(S)-(+)-Ibuprofen
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
S-(+)-IBU, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +59°, c = 2 in ethanol
mp
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clave InChI
HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Información sobre el gen
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.