Documentos clave
FPPMCC4
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
according to ASTM® D93
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2