D0531
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
DTAF
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride, ≥90% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
methanol: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
fluorescencia
λex 495 nm; λem 516 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)ccc45)c1
InChI
1S/C23H12Cl2N4O5.ClH/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-10-1-4-13(16(7-10)20(32)33)19-14-5-2-11(30)8-17(14)34-18-9-12(31)3-6-15(18)19;/h1-9,30H,(H,32,33)(H,26,27,28,29);1H
Clave InChI
CEKSHCAIHGNWBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used to covalently label xanthan gum (XG) to study its gelatin behavior.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.