CRMCNGO
Cetane Number Standard
ISO 5165, EN (61715)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
EN (61715)
ISO 5165
according to ISO 17025
according to ISO 17034
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
mixture
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)