Merck
C4955
Calcium nitrate tetrahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Ca(NO3)2, Calcium dinitrate, Calcium nitrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ca(NO3)2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
236.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-332-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
44 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Exploration of Whitlockite Nanostructures for Hemostatic Applications.: This study explores the use of Whitlockite nanostructures, synthesized using calcium nitrate tetrahydrate, for their potential in hemostatic applications. The findings suggest that these nanostructures can significantly enhance blood clotting, making them a viable option for medical use (Jain et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium nitrate tetrahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)