BCR723
Road dust (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR723
BCR723
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Ross A Sutherland
Analytica chimica acta, 582(2), 201-207 (2007-03-28)
BCR-723 is the only environmental certified reference material for platinum-group elements (PGEs) Pt, Pd and Rh. It has been an integral component of quality control/quality assurance procedures in environmental laboratories measuring PGEs, since 2001. Here, we present an extensive quantitative