Documentos clave
99314
Supelco
Sodium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore I, 10.0 wt. % (71732)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lydie Cheval et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F435-F443 (2019-06-13)
We have recently reported that type A intercalated cells of the collecting duct secrete Na+ by a mechanism coupling the basolateral type 1 Na+-K+-2Cl- cotransporter with apical type 2 H+-K+-ATPase (HKA2) functioning under its Na+/K+ exchange mode. The first aim