Documentos clave
71715
Supelco
Sodium ionophore I - membrane A
Selectophore, function tested
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Componentes
Composition;
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Otras notas
Ion selective polymer membrane for assaying sodium in undiluted serum or urine with ISE
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P Anker et al.
Clinical chemistry, 29(8), 1508-1512 (1983-08-01)
We present an improved Na+-selective liquid membrane electrode for measurement of Na+ concentrations in both undiluted serum and urine. The values for urinary Na+ obtained with the ion-selective electrode agree well with those obtained with the flame photometer. The correlation