93313
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 7.4
Sinónimos:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
Línea del producto
BioUltra
Formulario
liquid
concentración
1.0 M tris-HCl
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.4±0.1 (25 °C)
densidad
1.05 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reduced glutathione inhibits rabbit and rat skeletal muscle lactate dehydrogenase and prevents dinitrophenol induced extracellular acidification by an epithelial cell line.: This study investigates how Trizma® hydrochloride buffer solution maintains pH stability, critical for accurately assessing the biochemical interactions in muscle and epithelial cells (Wimberger et al., 1997).
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?