Merck
861111
Bismarck Brown Y
certified by the BSC, Dye content 50 %
Sinónimos:
4,4′-(m-Phenylenebisazo)bis-m-phenylenediamine dihydrochloride, Basic Brown 1, Bismarck Brown B, Vesuvine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N8 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
419.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
21000
NACRES:
NA.47
EC Number:
233-314-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
λmax
457 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
InChI key
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Application
Bismarck Brown Y is used for the staining of plant samples, including stem, root, starch granules and epidermis.
Certified for use in staining goblet cells and cartilage.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)