Merck
81403
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~1790
Mp ~1920
Mw ~1890
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)