327816
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
Formulario
fibers
mol peso
average Mw 2,000,000 (Typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descripción general
Polystyrene (for GPC, 2,000,000), a synthetic thermoplastic, is used widely for various applications owing to its properties such as cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Weathering of Polymers (1983)