Merck
80704
Millipore
VCC Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
ECO157:H7 Selective Supplement, Vancomycin Cefixime Cefsulodin Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
Aplicación
VCC Selective Supplement is an antibiotic supplement recommended for selective isolation of Escherichia coli O157:H7. It has been used to study the effects of adding VCC on enrichment time using heart infusion broth, tryptic soy broth (TSB) and buffered peptone water.[1]
Componentes
(per vial, sufficient for 1000 ml medium)
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)