72795
Butein
analytical standard
Sinónimos:
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,3,4,4′-Tetrahydroxychalcone
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
InChI key
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Biochem/physiol Actions
Recommended products
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?