50992
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I
for GC derivatization, LiChropur™, activated with ethanethiol and ammonium iodide
Sinónimos:
MSTFA activated I
About This Item
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.380
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
- Suitable for the silylation of testosterone.
Características y beneficios
- Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
- This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
Envase
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs