Merck
69479
Supelco
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5%
Sinónimos:
N-trimetilsilil-N- metil trifluoroacetamida, MSTFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Beilstein:
1941550
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
8.8 mmHg ( 27 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.38 (lit.)
n20/D 1.380
bp
130-132 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida (MSTFA) es un reactivo de sililación.
Aplicación
Obtenga más información en la Información del producto
Adecuado para la derivatización de aminas, aminoácidos, carboxilos, hidroxiaminas, indolalquilaminas, n-nitrosoaminoácidos, nucleósidos, fenolalquilaminas, serotonina y triptamina.
La MSTFA puede utilizarse en el procedimiento de sililación para determinar las hormonas esteroides 17α-etinilestradiol (EE2) y la estrona mediante GC-MS. La MSTFA junto con el cloruro de trimetilsililo (TMCS) en los disolventes acetato de etilo, acetonitrilo y diclorometano produce la formación de derivados de trimetilsililo (TMS) y terc-butildimetilsililo (TBS).
Otras notas
Poderoso agente sililante
Reactivo para N-acetil-N, trifluoroacetilo, trimetilsililo, N-trimetilsilil-N-trifluoroacetilo y O-trimetilsililo (TMS)
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Chromatography A, 115, 591-591 (1975)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
M. Donike
Chromatographia, 9, 440-440 (1976)
Hieng-Ming Ting et al.
Frontiers in plant science, 11, 257-257 (2020-03-27)
Glucosinolates are defense-related secondary metabolites found in Brassicaceae. When Brassicaceae come under attack, glucosinolates are hydrolyzed into different forms of glucosinolate hydrolysis products (GHPs). Among the GHPs, isothiocyanates are the most comprehensively characterized defensive compounds, whereas the functional study of
Florence R Danila et al.
Communications biology, 4(1), 254-254 (2021-02-28)
C4 photosynthesis provides an effective solution for overcoming the catalytic inefficiency of Rubisco. The pathway is characterised by a biochemical CO2 concentrating mechanism that operates across mesophyll and bundle sheath (BS) cells and relies on a gas tight BS compartment.
Artículos
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Ver todo
Protocolos
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.