44948
Iron(II) gluconate hydrate
Sinónimos:
Ferrous gluconate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
pérdida
5-15% loss on drying
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cadena SMILES
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Clave InChI
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?