43217
Decamethylcyclopentasiloxane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Clave InChI
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?