39068
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
≥97.5% (AT)
Sinónimos:
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.5% (AT)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
InChI key
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?