Documentos clave
24585
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
26s ga (side-port)
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80039
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)