Documentos clave
20687
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiales
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80900
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
50 μL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)