20790-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 710RN 100UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80630
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)