20788
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 705RN 50UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80530
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
50 μL
Categorías relacionadas
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)