Merck
16967
Supelco
Trimetoprim
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina, NSC 106568
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.32
Beilstein:
625127
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Clave InChI
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Se utiliza principalmente como un antibacteriano. Inhibidor de la dihidrofolato reductasa con selectividad por la enzima procariota.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)