122777
Alizarin
Dye content 97 %
Sinónimos:
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Dye content, 97%
color
yellow
visual transition interval
10.1-12.1, red to violet(alkaline)
5.5-6.8, yellow to red(acid)
mp
279-283 °C (lit.)
solubilidad
0.1 M NaOH: 0.01 g/L
λmáx.
567 nm (2nd)
609 nm
ε (coeficiente de extinción)
13000 at 227-233 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
26000 at 268-274 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Clave InChI
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
and Secondary Metabolite Contents in Bioreactor Cultures
of Morinda citrifolia