Merck
PHL83274
Alizarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
58000
Beilstein/REAXYS Number:
1914037
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
279-283 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
InChI key
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alizarin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)