09846
Boc-β-Ala-PAM resin
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinónimos:
Boc-β-alanine bound to PAM resin, PAM resin esterified with Boc-β-alanine
Formulario
beads
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
Categorías relacionadas
Otras notas
Resin for the synthesis of Multiple Antigenic Peptides, MAP
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
J P Tam
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(15), 5409-5413 (1988-08-01)
A convenient and versatile approach to the direct synthesis of a peptide-antigen matrix by the solid-phase method is described. The approach is called the multiple antigen peptide system (MAP) and it utilizes a simple scaffolding of a low number of
D N Posnett et al.
The Journal of biological chemistry, 263(4), 1719-1725 (1988-02-05)
Peptide antigens used to generate site-specific antibodies to proteins are of interest in the development of vaccines. The need to conjugate them to a carrier protein for optimal immunogenicity results in a number of problems including a possible immune response