04283
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
≥98%
Sinónimos:
di-Sodium hydrogen phosphite
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
Clave InChI
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?