Merck
01517
Supelco
N-Cinnamoyl-N-debenzoylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Paclitaxel impurity O (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H53NO14
Número de CAS:
Peso molecular:
879.94
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
familia API
paclitaxel
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@@H]([C@]4(C(C)(C([C@H](C([C@@]3([C@H](C[C@@]1([H])OC2)O)C)=O)OC(C)=O)=C([C@H](C4)OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(/C=C/C6=CC=CC=C6)=O)=O)C)C)O)OC(C7=CC=CC=C7)=O)=O
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)