Merck
Z742915
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
947 mL packs
Sinónimos:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
envase
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
Descripción general
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Información legal
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)