Documentos clave
34-0050
Sigma-Aldrich
Wright′s stain solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Idoneidad
blood stain
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been