32884
Giemsa Stain
Modified Solution
Sinónimos:
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Giemsa Stain, Modified Solution, according to Giemsa
Formulario
liquid
Nivel de calidad
calidad
according to Giemsa
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
dark blue
pH
6.9
densidad
1.036 g/cm3 at 20 °C
idoneidad
passes test for UV spectrum
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?