30-0901
Tetrahidrofuran
≥99.0%, SAJ first grade, contains BHT as stabilizer
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, SAJ first grade, ≥99.0%
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
contiene
BHT as stabilizer
lim. expl.
1.8-11.8 %
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Buffer systems for environmental toxicology: A study utilized buffer concentrates within a tiered regulatory framework for aquatic risk assessment of pesticides, emphasizing the critical role of standardized buffer systems in maintaining consistent experimental conditions (Santos et al., 2024).
- Buffer concentrate in pharmaceutical formulations: Buffer concentrates were used in the development of a prolonged permeation in situ gel for Levofloxacin HCl-Salicylic Acid, underlining the importance of buffer systems in drug release modulation and stability (Khaing et al., 2024).
- Buffer concentrate in diagnostic assays: The formulation of lateral flow devices for the detection of urinary biomarkers in kidney health assessments incorporated buffer concentrates to ensure optimal reagent performance and reaction kinetics (D Souza et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
5.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?