Merck
80607
(+)-β-Pinene
analytical standard
Sinónimos:
(1R,5R)-2(10)-Pinene, (1R,5R)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587586
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +22±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-RKDXNWHRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-β-Pinene
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)