Documentos clave
28-0240
Sigma-Aldrich
Samson′s solution
Sinónimos:
Samson’s reagent solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
SAJ special grade
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)