GPT-RO
Roche
Glutamate-Pyruvate Transaminase (GPT)
from pig heart
Sinónimos:
alanine aminotransferase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
pig heart
Nivel de calidad
Formulario
suspension
actividad específica
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
envase
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg])
pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
fabricante / nombre comercial
Roche
pH óptimo
~8.0
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): The enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. For best results, centrifuge the enzyme and decant the supernatant before dissolving the enzyme in human serum to avoid high ammonium sulfate concentrations in the solution.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?