11418467001
Roche
Chymotrypsin Sequencing Grade
from bovine pancreas
Sinónimos:
chymotrypsin, protease
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
lyophilized (salt-free)
actividad específica
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
mol peso
Mr 25 kDa
envase
pkg of 4 × 25 μg
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
protein sequencing: suitable
pH óptimo
7.0-9.0
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A solution in 1 mM HCl can be stored for up to one week at 2 to 8 °C.
Inhibitors: Aprotinin, DFP, PMSF, phenothiazine-N-carbonyl chloride, TPCK, ZPCK, α2-macroglobulin, α1-antitrypsin, soybean trypsin inhibitor, and chymostatin. No inhibition by APMSF.
Reconstitución
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.