Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SQ 240XL
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
resistivity
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
system W
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
impurities
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El kit del sistema de purificación Milli-Q® SQ 240XL está compuesto por los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SR 240XL y Milli-Q® SQ 200.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240XL abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a un depósito SQ Switch de 3,5 l y uno SQ de 50 l portátiles. El depósito SQ 50 L se beneficia de una válvula gran caudal para abastecer directamente los equipos de laboratorio con agua purificada por RO. Se proporciona también una válvula de gravedad SQ para dispensar agua RO en la mesa de trabajo desde el depósito de 50 l o 3,5 l.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 200 suministra agua ultrapura (Tipo I) desde el depósito SQ Switch de 3,5 l lleno de agua purificada por RO. Un dispensador manual flexible suministra el agua ultrapura.
El kit del sistema de purificación Milli-Q® SQ 240XL es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles para la familia Milli-Q® SQ 2Series. Esta configuración es útil para los laboratorios que precisan un elevado volumen de agua RO. El kit proporciona autonomía completa a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Features and Benefits
  • El sencillo dispensador manual permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a caudales variables, desde 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led de color indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·cm
  • Una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
  • Se dispone de agua ultrapura recién dispensada en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, desde el módulo de dispensación autónoma de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 gracias al depósito SQ Switch portátil
  • Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada RO recién producida gracias al cartucho RO de caudal elevado (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada; el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
  • La configuración compacta y el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde le resulte más cómodo para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada por RO capaz de abastecer varios módulos autónomos (basta enchufar a una toma de corriente) de dispensación de agua ultrapura Milli-Q SQ® SQ 200; admite la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
  • La sustitución mediante giro y bloqueo del cartucho simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • Su tamaño compacto, junto con el ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
Este número de referencia incluye:
  • La estación de producción de agua purificada por RO
  • El módulo de dispensación ultrapura
  • Un depósito Milli-Q® SQ de 50 l
  • Dos depósitos Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
  • Cartuchos o filtros finales SQPAK
  • Dos cables de alimentación esenciales adaptados a la red eléctrica local
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Ver todo
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Ver todo