ZLXL51040
Milli-Q® HX Water Purification System
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
78 kg operating weight (172 lb)
800 L/day max. usage
resistivity
>5 MΩ-cm, 25°C
H × W × D
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb (Product water)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C
General description
- Los sistemas Milli-Q® HX 7000 están diseñados para suministrar de manera constante agua purificada de calidad superior para aplicaciones regulares de laboratorio y para abastecimiento de equipos.
- El sistema de elevado caudal Milli-Q® HX 7040 está diseñado para producir hasta 800 l/día de agua purificada de tipo II a partir de agua potable del grifo, lo que los hace ideales para grandes laboratorios o edificios de laboratorios.
- El agua del grifo se trata primero con el cartucho de pretratamiento Progard® para eliminar de forma eficaz partículas, coloides, cloro libre y dureza. La purificación mediante ósmosis inversa (RO) avanzada elimina entonces el 95 - 99 % de los iones y el 99 % de todos los compuestos orgánicos disueltos (>200 Da), microorganismos y partículas. La tecnología E.R.A.® (ajuste de rechazo evolutivo) patentada evalúa de manera automática la calidad del agua de alimentación para producir un caudal constante y optimizar la recuperación del agua (entre el 45 % y el 75 %). El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® elimina luego los iones para alcanzar una resistividad >5 MΩ.cm (a 25 °C).
- A continuación, el agua purificada procesada se irradia con una lámpara UV bactericida antes de entrar en un depósito de almacenamiento o en un sistema de almacenamiento, protección y distribución SDS 500. El depósito SDS 500 mantiene constante la pureza del agua almacenada. Su filtro de ventilación proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos y el módulo de desinfección automática (ASM) previene el crecimiento bacteriano y la formación de biopelículas.
- El agua producida por Milli-Q® HX 7040 puede ser enviada por una bomba de distribución para alimentar instrumentos o un lazo de distribución. Estos pueden integrarse en un sistema centralizado, proporcionando un control total de todos los parámetros dentro del propio sistema, así como dentro del lazo de distribución externo de agua purificada.
- La gran pantalla táctil interactiva del sistema ofrece una interfaz de comunicación superior que muestra los datos principales (estado de producción de agua, nivel de almacenamiento, estado de dispensación), estado de agotamiento de fungibles, estado de alertas y prácticos asistentes para guiar a los usuarios a través de los procedimientos de mantenimiento.
- Estos sistemas centrales están integrados con nuestra exclusiva funcionalidad de supervisión y servicio técnico virtuales MyMilli-Q™ Remote Care, que funciona como una extensión de Milli-Q® Services. Este servicio digital le permite gestionar su sistema de forma segura y remota, lo que contribuye a la productividad óptima de su laboratorio.
Application
- El agua Elix® de tipo II producida desde los sistemas Milli-Q® HX 7000 es adecuada para la preparación de medios microbiológicos, la preparación de tampones y la fabricación de reactivos químicos y bioquímicos.
- Puede utilizarse para abastecer equipos como cámaras de pruebas de estabilidad y resistencia a la intemperie, lavadoras de vidrio, autoclaves y generadores de hidrógeno. También puede abastecer a un sistema de producción de agua ultrapura (Tipo I) Milli-Q®. Dado que se requiere agua purificada de calidad analítica para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio, los sistemas Milli-Q® HX 7000 son perfectos para todo tipo de laboratorios: laboratorios de los sectores farmacéutico, clínico, químico, metalúrgico, cosmético, de alimentos líquidos y sólidos, electrónicos y biotecnológicos.
Features and Benefits
- Los módulos de pretratamiento Progard® eliminan con eficacia las partículas (filtro de 0,5 μm), el cloro libre y los coloides del agua del grifo.
- Las tecnologías avanzadas de RO y E.R.A.® optimizan la recuperación de agua para mantener un caudal constante y disminuir el consumo de agua. Los usuarios ahorran agua, tiempo y dinero.
- El módulo de EDI Elix® garantiza una calidad constante de agua purificada y bajos costos de funcionamiento.
- Las lámparas UV y la filtración final proporcionan un control bacteriano completo.
Components
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: Filtración y UV
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
also commonly purchased with this product
Artículos
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
El agua ultrapura proveniente del sistema Milli-Q® se muestra libre de BPA, adecuada para la investigación embriológica, minimizando la interferencia de los disruptores endocrinos.
Contenido relacionado
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.