Documentos clave
ZFTPS4200
Milli-Q
Sensor de nivel
For use with Milli-Q® HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
Sinónimos:
Sensor de nivel 26Y 4-20mA TC
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
4 - 20 mA (Current output)
Materiales
316L stainless steel
polyoxymethylene (Protection cap )
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
pressure range at 100 mbar (10 bar)
temp. range at 20 - 100 °C
P × L
17 mm × 5 m , Cable
compatibilidad
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Los transmisores de la serie Y tienen un error de temperatura extremadamente pequeño. Esto se consigue utilizando la compensación digital de una ruta de señal totalmente analógica. Por consiguiente, puede determinarse un modelo matemático para TC cero y ganancia TC con cualquier orden en el proceso de calibración y almacenarse en el transmisor con una resolución de 1,5 K. La precisión del producto final depende, por tanto, en esencia de la cantidad de pruebas y la linealidad de la celda de medición.
Con la serie 26Y, la celda de medición de silicio monocristalino está protegida de forma fiable del medio de medición mediante un diafragma de acero inoxidable. El propio diafragma de acero está protegido de la influencia mecánica por una tapa de plástico y tiene características de rendimiento excepcionales en cuanto a precisión y estabilidad debido a su gran diámetro de 17 mm.
Características y beneficios
  • Extremadamente preciso, excelente estabilidad a largo plazo, sin histéresis de presión.
  • Protección integrada contra sobretensión y polaridad inversa.
  • Clase de protección: IP68.
  • Carcasa compacta y robusta fabricada en acero inoxidable.
  • Rangos de presión de 100 mbar a 10 bar (corresponde a una columna de agua de 1 m a 100 m).
  • Salida de corriente: 4–20 mA (tecnología de 2 hilos).
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany